产品线
BioUltra
质量水平
方案
≥99.5% (GC)
表单
powder
杂质
insoluble matter, passes filter test
pH值(酸碱度)
12.0-13.5 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
63-64 °C
溶解性
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
痕量阴离子
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
痕量阳离子
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
紫外吸收
λ: 260 nm Amax: 0.20
λ: 280 nm Amax: 0.20
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
O.O.NCCCNCCCCNCCCN
InChI
1S/C10H26N4.2H2O/c11-5-3-9-13-7-1-2-8-14-10-4-6-12;;/h13-14H,1-12H2;2*1H2
InChI key
MTNRSMVAYLLBAV-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
其他说明
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges