Merck
81188
Sigma-Aldrich
聚(乙二醇)
BioUltra, 1,000
别名:
PEG
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H(OCH2CH2)nOH
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352104
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.26
质量水平
产品线
BioUltra
表单
solid
分子量
Mr 950-1050
杂质
insoluble matter, passes filter test
pH值(酸碱度)
5.5-7.0 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
溶解性
H2O: 50 mg/mL at 20 °C, clear, colorless
痕量阴离子
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
痕量阳离子
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤50 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
50 mg/mL in H2O
紫外吸收
λ: 260 nm Amax: 0.10
λ: 280 nm Amax: 0.05
SMILES字符串
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
聚乙二醇 (PEG) 是一种非离子型亲水性聚合物,具有不同的分子量。有助于蛋白质和核酸的纯化和晶体生长。PEG 与葡聚糖形成聚合物双水相系统,是生物材料净化所必需的。PEG 还与细胞膜相互作用,从而使细胞融合。
应用
聚乙二醇用于酵母转化液的配制。本文用制备的溶质琼脂为底物,研究了 青冈茧蜂 对溶质与底物液态水交换的影响。
其他说明
用于蛋白结晶 ;为融合子,获得单克隆抗体生产用杂交瘤 ;显着增强膜免疫印迹的转移
相关产品
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)