主要文件
8.00590
Sigma-Aldrich
甲基丙烯酸甲酯
(stabilised) for synthesis
别名:
甲基丙烯酸甲酯, 2-甲基丙烯酸甲酯,甲基丙烯酸甲酯,MMA
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH2=C(CH3)COOCH3
CAS号:
分子量:
100.12
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352108
EC索引号:
201-297-1
NACRES:
NA.22
蒸汽压
53 hPa ( 20 °C)
质量水平
方案
≥99.0% (GC)
表单
liquid
自燃温度
430 °C
效能
7872 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.1-12.5 % (v/v)
沸点
101 °C/1013 hPa
mp
-48 °C
转变温度
flash point 10 °C
密度
0.94 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
O(C)C(=O)C(=C)C
InChI
1S/C5H8O2/c1-4(2)5(6)7-3/h1H2,2-3H3
InChI key
VVQNEPGJFQJSBK-UHFFFAOYSA-N
应用
  • Catalysis for the synthesis of methacrylic acid and methyl methacrylate: 本研究探索了生产甲基丙烯酸甲酯的酯化工艺——这对工业规模生产具有重要意义(MJD Mahboub et al., 2018)。
分析说明
含量测定(GC,面积%): ≥ 99.0 %(a/a)
密度(d 20 °C/ 4 °C):0.942 - 0.944
鉴别(IR):符合检验
该材料使用对苯二酚单甲醚作为稳定剂。
在分析检验时,确定了>10 ppm稳定剂的含量。
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
50.0 °F - closed cup
闪点(°C)
10 °C - closed cup