Merck
B32807
Sigma-Aldrich
苄基三苯基氯化膦
99%
别名:
BTPPC, NSC 116712, 三苯基(苯基甲基)氯化鏻
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH2P(Cl)(C6H5)3
CAS号:
分子量:
388.87
Beilstein:
3599868
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
99%
形狀
powder
反應適用性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
≥300 °C (lit.)
SMILES 字串
[Cl-].C(c1ccccc1)[P+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C25H22P.ClH/c1-5-13-22(14-6-1)21-26(23-15-7-2-8-16-23,24-17-9-3-10-18-24)25-19-11-4-12-20-25;/h1-20H,21H2;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
USFRYJRPHFMVBZ-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
管状天然埃洛石/氟弹性体纳米复合材料交联剂
用于合成以下物质的反应物:
  • 叠氮化铂氯四唑配合物
  • 维蒂希烯烃化反式芪和肉桂酸酯
  • 用于治疗骨关节炎的ADAM-TS4和ADAM-TS5的非手性羟基甲酰胺抑制剂
  • 用作光驱动分子制动器的戊三烯
用于形成群岛结构的反应物,继而形成石油沥青质
苄基三苯基氯化鏻可用作反应物,以便:
  • 通过叠氮基化合成铂氯-四唑配合物。
  • 通过维蒂希烯烃化合成反式芪和肉桂酸酯。
  • 用于治疗骨关节炎的ADAM-TS4和ADAM-TS5的非手性羟基甲酰胺抑制剂。
  • 用作光驱动分子制动器的戊三烯。
  • 用于形成石油沥青质的群岛结构。
它也用作管状天然埃洛石/氟弹性体纳米复合材料交联剂。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - STOT RE 1 - STOT SE 3
標靶器官
Lungs,nasal cavity, Respiratory system
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
572.0 °F - closed cup
閃點(°C)
300 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Pentiptycene?Derived Light?Driven Molecular Brakes: Substituent Effects of the Brake Component.
Sun W T, et al.
Chemistry?A European Journal , 16(38), 11594-11604 (2010)
Orally active achiral N-hydroxyformamide inhibitors of ADAM-TS4 (aggrecanase-1) and ADAM-TS5 (aggrecanase-2) for the treatment of osteoarthritis.
De Savi , et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 21(11), 3301-3306 (2011)
Formation of archipelago structures during thermal cracking implicates a chemical mechanism for the formation of petroleum asphaltenes.
Alshareef A H, et al.
Energy and Fuels, 25(5), 2130-2136 (2011)
A new route to N (1)-5R-tetrazole complexes via azidation to nitriles coordinated to Pt (II) and Pt (IV).
Popova E A, et al.
Inorgorganica Chimica Acta, 375(1), 242-247 (2011)
Synthesis and tyrosinase inhibition activity of trans-stilbene derivatives.
Ismail T, et al.
Bioorganic Chemistry, 64, 97-102 (2016)