Merck
78131BC
Millipore
MVP ICON® Battery (78300 version only)
for use with MVP ICON® (78300BC)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
26111710
產品線
MVP ICON®
製造商/商標名
MVP ICON®
應用
food and beverages
相容性
for use with MVP ICON® (78300BC)
儲存溫度
room temp
法律資訊
MVP ICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相關產品
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)