Merck
71496
Sigma-Aldrich
磷酸钠 一元
purum p.a., anhydrous, ≥99.0% (T)
别名:
正磷酸二氢钠, 磷酸一钠, 磷酸二氢钠
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NaH2PO4
CAS号:
分子量:
119.98
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161700
eCl@ss:
38070208
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
等級
anhydrous
purum p.a.
品質等級
化驗
≥99.0% (T)
形狀
crystals
pH值
4.0-4.5 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
溶解度
water: 0.5 g/10 mL, clear, colorless
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
正離子痕跡
Ca: ≤200 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤300 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
應用
sample preparation
SMILES 字串
[Na+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI 密鑰
AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
磷酸二氢钠是一种有效的口服渗透性泻药,浓度极低。用于结肠内镜检查前的结肠清洁。
應用
磷酸二氢钠已用于:
  • 作为细胞培养基中的无机磷酸盐来源。
  • 用于制备磷酸盐缓冲盐水。
  • 用于制备葡萄糖测定中的磷酸盐缓冲液。
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
A simple microplate-based method for the determination of alpha-amylase activity using the glucose assay kit (GOD method)
Visvanathan R, et al.
Food Chemistry, 211, 853-859 (2016)
Bowel preparation for colonoscopy with sodium phosphate solution versus polyethylene glycol-based lavage: a multicenter trial
Schanz S, et al.
Diagnostic and therapeutic endoscopy., 2008 (2008)
Microcalcifications in breast cancer: novel insights into the molecular mechanism and functional consequence of mammary mineralisation
Cox RF, et al.
British Journal of Cancer, 106(3), 525-525 (2012)
Semiautomated correlative 3D electron microscopy of in vivo-imaged axons and dendrites
Maco B, et al.
Nature Protocols, 9(6), 1354-1354 (2014)
The safety profile of oral sodium phosphate for colonic cleansing before colonoscopy in adults
Hookey LC, et al.
Gastrointestinal Endoscopy, 56(6), 895-902 (2002)