Merck
67338
Sigma-Aldrich
DL -2-氨基丁酸
analytical standard
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C2H5CH(NH2)CO2H
CAS号:
分子量:
103.12
Beilstein:
635889
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
化驗
≥99% (TLC)
98.5-101.5% (NT)
形狀
solid
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
mp
291 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
CCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2/c1-2-3(5)4(6)7/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7)
InChI 密鑰
QWCKQJZIFLGMSD-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)