Merck
53099
Supelco
丁酰左旋肉碱 -D3
analytical standard
别名:
(2R)-3-羧基-N,N-二甲基-N-(甲基-d3)-2-(1-氧代丁氧基)-1-丙烷 内盐, 丁酰基-(甲基-d3)-L-肉碱
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11D3H18NO4
分子量:
234.31
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥97.0% (TLC)
光學活性
[α]/D -20±2°, c = 0.1 in H2O
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
標籤範圍
≥99.0%
應用
clinical testing
格式
neat
儲存溫度
−20°C
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)