Merck
51558
Sigma-Aldrich
HEPES 缓冲盐溶液
BioUltra, for molecular biology, 2× concentrate
别名:
HEPES Saline Buffer Solution
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161700
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
等級
for molecular biology
品質等級
產品線
BioUltra
形狀
liquid
品質
2× concentrate
成份
dextrose, 2.0 g/L
HEPES, 10 g/L
KCl, 0.74 g/L
NaCl, 16 g/L
Na2HPO4.2H2O, 0.27 g/L
濃度
2 ×
雜質
DNases, none detected
RNases, none detected
phosphatases, none detected
proteases, none detected
折射率
n20/D 1.339
pH值
7.2 (25 °C)
正離子痕跡
Al: ≤1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
&lambda ;
neat
紫外吸收
λ: 260 nm Amax: 0.06
λ: 280 nm Amax: 0.04
SMILES 字串
OCCN1CCN(CC1)CCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14/h11H,1-8H2,(H,12,13,14)
InChI 密鑰
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
HEPES 缓冲盐水是组织培养缓冲液,其用于维持细胞培养物的 pH。它是水溶性的,不依赖大气。HEPES 在氯化钠溶液中破坏镁。
應用
HEPES 缓冲盐水已被使用:
  • 用于制备质粒 DNA
  • 作为制备用于 DNA 构建载体的转染主混合物的试剂
  • 开发用于细胞渗漏测定的水凝胶前体
成分
浓度(溶于 H2O):10g/L HEPES;16g/L NaCl;0.74g/L KCl;0.27g/L Na2HPO4.2H2O;2.0g/L 右旋糖
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 4
1 of 4
A new approach to neural cell culture for long-term studies
Potter SM and DeMarse TB
Journal of Neuroscience Methods, 110(1-2), 17-24 (2001)
Calcium phosphate transfection.
Kingston RE, Chen CA, Okayama H.
Current Protocols in Immunology, 10, 10-10 (2001)
Labeling embryonic mouse central nervous system cells by in utero electroporation
Tabata H and Nakajima K
Development, Growth & Differentiation, 50(6), 507-511 (2008)
Calcium phosphate transfection.
Kingston RE, Chen CA, Okayama H.
Current Protocols in Cell Biology, 20, 20-20 (2003)
J. Sambrook et al.
Molecular Cloning: A Laboratory Manual, B11 (1989)