主要文件
49869
Millipore
2 号植物提取物
suitable for microbiology
别名:
肝脏提取物替代品
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41106212
NACRES:
NA.85
生物源
plant
品質等級
形狀
powder
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
成份
amino-nitrogen, ≥3%
total nitrogen (N), ≥9.5%
雜質
≤15.0% ash
損耗
≤5% loss on drying
pH值
5.5-7.5 (25 °C, 2% in H2O)
溶解度
H2O: 2%, clear, yellow
應用
food and beverages
vitamins, nutraceuticals, and natural products
microbiology
適合性
Brucella spp.
Clostridium spp.
一般說明
2 号植物提取物是特别制备的植物蛋白质脱水提取物。该植物提取物的生长反应相当于肝脏提取物粉末 (Fluka® 70165)。将其加入巯基乙酸培养基,可用于培养布鲁氏菌、梭状芽胞杆菌等营养要求高的厌氧菌。将本品加入到血琼脂培养基中还可用于培养多种病原微生物。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.