主要文件
07436
Millipore
2 号植物水解产物
suitable for microbiology
别名:
大豆蛋白胨, 酶消化物 来源于蔬菜, 肝脏水解产物替代品, 肝脏粉末替代品
登录查看公司和协议定价
About This Item
EC 号:
UNSPSC代码:
41106212
NACRES:
NA.85
生物来源
plant
质量水平
表单
powder
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
组成
amino-nitrogen, ≥3%
total nitrogen (N), ≥11%
杂质
≤12% ash
缺失
≤6% loss on drying
pH值(酸碱度)
6.6±0.5 (25 °C, 2% in H2O)
溶解性
H2O: 2%, clear, light yellow
应用
food and beverages
vitamins, nutraceuticals, and natural products
microbiology
适用性
Brucella spp.
Clostridium spp.
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
2 号植物水解产物是传统蛋白胨的不含肉替代物。它含有种类繁多的肽,满足脱水肝脏粉末 (Fluka® 70165) 的替换要求,可以使营养要求高的厌氧菌比如梭状芽胞杆菌、拟杆菌和布鲁氏菌达到最快生长。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.