Merck
49777
Supelco
纽甜
analytical standard
别名:
N-[N-(3,3-二甲基丁基)-L-α-天冬氨酰]-L-苯丙氨酸1-甲酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H30N2O5
分子量:
378.46
Beilstein:
8352678
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
85151701
PubChem物質ID:
酶號碼:
E961
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥98.0% (HPLC)
光學活性
[α]/D -41.0±3.0°, c = 0.5 in H2O
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
格式
neat
SMILES 字串
COC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NCCC(C)(C)C
InChI
1S/C20H30N2O5/c1-20(2,3)10-11-21-15(13-17(23)24)18(25)22-16(19(26)27-4)12-14-8-6-5-7-9-14/h5-9,15-16,21H,10-13H2,1-4H3,(H,22,25)(H,23,24)/t15-,16-/m0/s1
InChI 密鑰
HLIAVLHNDJUHFG-HOTGVXAUSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
纽甜与人造甜味剂阿斯巴甜在化学上相关,用于生产无糖低热量食品。根据食品或饮料的应用,其获准作为食品添加剂。
纽甜是一种白色、二肽甲酯,是一种高效、非营养性甜味剂或增味剂,因此可用于多种食品。由阿斯巴甜和 3,3-二甲基丁醛通过一步化学合成工艺生产而成。
應用
参考产品的检验报告,了解更多关于合适仪器技术的信息。联系技术服务部寻求进一步支持。
纽甜可作为分析参考标准品,用于:
  • 采用反相高效液相色谱(RP-HPLC),定量葡萄酒样品中的分析物。
  • 采用亲水相互作用液相色谱(HILIC),定量废水中的分析物。
  • 采用高效液相色谱(HPLC),定量食品样品中的分析物。
包裝
无底玻璃瓶。内含物在插入的融合锥内。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
已有该产品?
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
Neotame: discovery, properties, utility
Nofre C and Tinti M-J
Food Chemistry, 69, 245-257 (2000)
Modifying the temporal profile of the high-potency sweetener neotame
Prakash I, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 49, 786-789 (2001)
Joint RAO/WHO Expert Committee on Food Additives, World Health Organization
Evaluation of Certain Food Additives: Seventy-first Report of the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (2004)
Determination of eight artificial sweeteners in wastewater by hydrophilic interaction liquid chromatography-tandem mass spectrometry
Kokotou GM and Thomaidis SN
Analytical Methods : Advancing Methods and Applications, 5(16), 3825-3833 (2013)
Determination of nine high-intensity sweeteners in various foods by high-performance liquid chromatography with mass spectrometric detection
Zygler A, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 400(07), 2159-2172 (2011)