主要文件
48918-U
Sigma-Aldrich
ProClin 300
pkg of 18 L, ProClin preservative for use in IVD manufacturing, CMIT/MIT 3 %
别名:
3% 5-氯-2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮和2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮溶液
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352201
NACRES:
NA.21
表单
liquid
保质期
3 yr
包含
Alkyl Carboxylate
组成
CMIT/MIT, 3%
包装
pkg of 18 L
颜色
colorless to light yellow
基质
Modified glycol
工作pH范围
2.5-8.5
pH值(酸碱度)
4.1 (100 g/L)
沸点
189 °C
mp
-40 °C
溶解性
water: soluble
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
ProClin防腐剂能够迅速穿透细胞膜,抑制对细胞呼吸至关重要的特定酶,因此一接触微生物有机体就会立即抑制细胞活性。ProClin的多个特定毒性位点可以防止微生物产生高水平的耐药性,使ProClin即使在IVD组份长期存储期间也保持高效。
法律信息
ProClin is a trademark of LANXESS Corp.
免责声明
本品不可用作全球生物杀灭剂法规监管的生物杀灭剂,法规包括但不限于:美国EPA联邦杀虫剂、杀菌剂和灭鼠剂法案,欧盟生物杀灭剂法规,加拿大有害生物管理局,土耳其生物杀灭剂法规,韩国生活化学产品以及生物杀灭剂相关安全管理法(K-BPR)等。
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
244.4 °F - closed cup
闪点(°C)
118 °C - closed cup
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
James P Higham et al.
PloS one, 6(7), e22398-e22398 (2011-07-30)
Nutritional status is a critical element of many aspects of animal ecology, but has proven difficult to measure non-invasively in studies of free-ranging animals. Urinary C-peptide of insulin (UCP), a small polypeptide cleaved in an equimolar ratio from proinsulin when