主要文件
48171-U
Sigma-Aldrich
ProClin 200
ProClin preservative for use in IVD manufacturing, CMIT/MIT 1.5%, pkg of 50 mL
别名:
1.5% 5-氯-2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮和2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮溶液
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352201
NACRES:
NA.21
质量水平
表单
liquid
保质期
18 mo.
包含
3% Mg and Cu salts
组成
CMIT/MIT, 1.5%
包装
pkg of 50 mL
参数
operating temperature at <45 °C
基质
Water
工作pH范围
2.5-8.5
pH值范围
1.7-3.7
沸点
100 °C
mp
-3 °C
溶解性
water: soluble
密度
1.02 g/cm3
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
ProClin防腐剂能够迅速穿透细胞膜,抑制对细胞呼吸至关重要的特定酶,因此一接触微生物有机体就会立即抑制细胞活性。ProClin的多个特定毒性位点可以防止微生物产生高水平的耐药性,使ProClin即使在IVD组份长期存储期间也保持高效。
法律信息
ProClin is a trademark of LANXESS Corp.
免责声明
本品不可用作全球生物杀灭剂法规监管的生物杀灭剂,法规包括但不限于:美国EPA联邦杀虫剂、杀菌剂和灭鼠剂法案,欧盟生物杀灭剂法规,加拿大有害生物管理局,土耳其生物杀灭剂法规,韩国生活化学产品以及生物杀灭剂相关安全管理法(K-BPR)等。
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)