Merck
42163
Supelco
苯乙酮
analytical standard
别名:
甲基苯基酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3COC6H5
CAS号:
分子量:
120.15
Beilstein:
605842
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
蒸汽密度
4.1 (vs air)
蒸汽壓力
0.45 mmHg ( 25 °C)
1 mmHg ( 15 °C)
化驗
≥99.5% (GC)
自燃溫度
1058 °F
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.534 (lit.)
n20/D 1.535
bp
202 °C (lit.)
mp
19-20 °C (lit.)
密度
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
格式
neat
SMILES 字串
CC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3
InChI 密鑰
KWOLFJPFCHCOCG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
苯乙酮为无色液体,味甜而辛。在香料工业中用作香料成分,在食品工业中用作调味剂。
應用
有关合适仪器技术的更多信息,请参考产品的分析证书。如需进一步支持,请联系技术服务。
苯乙酮可作为分析参考标准品,用于通过色谱技术测定香水和各种非洲星苹果(Chrysophillum albidum)中的分析物。
苯乙酮可促进苯胺的还原烷基化,形成 N -苯基-α-甲基苄胺。在三氟化硼乙醚的作用下,铜在分子氧的催化下发生偶联反应,生成 1-(4-氨基苯基)-2-苯基乙烷-1,2-二酮。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
179.6 °F - closed cup
閃點(°C)
82 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Determination of Phenones in a Perfume Composition
Siddiqi I and Pitre KS
Reviews in Analytical Chemistry, 22(1), 9-18 (2003)
Hazardous Chemicals: Safety Management and Global Regulations (2013)
Catalysis of Organic Reactions, 62 (1994)
Copper-catalyzed aerobic oxygenative cross dehydrogenative coupling of methyl ketones with para-C?H of primary anilines
Ji X, et al.
Green Chemistry, 19, 619-622 (2017)
Headspace solid-phase microextraction gas chromatography?mass spectrometry determination of volatile compounds in different varieties of African star apple fruit (Chrysophillum albidum).
Lasekan O, et al.
Food Chemistry, 141(3), 2089-2097 (2013)