Merck
41724
Supelco
DL--氯霉素-d5
analytical standard
别名:
DL--2,2-二氯-N-- [β-羟基-α-(羟甲基)-β-(4-硝基苯基-2,3,5,6- d4)乙基-β-d]乙酰胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11D5H7Cl2N2O5
分子量:
328.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
价格与库存信息目前不能提供
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥97.0% (HPLC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
clinical testing
形式
neat
質量偏移
M+5
SMILES 字串
[2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1[N+]([O-])=O)C([2H])(O)C(CO)NC(=O)C(Cl)Cl
InChI
1S/C11H12Cl2N2O5/c12-10(13)11(18)14-8(5-16)9(17)6-1-3-7(4-2-6)15(19)20/h1-4,8-10,16-17H,5H2,(H,14,18)/i1D,2D,3D,4D,9D
InChI 密鑰
WIIZWVCIJKGZOK-NEKQGQCZSA-N
一般說明
Supelco MIP SPE 滤筒标准品。更多信息,请参阅 Supelco 文献 T407075 和 T706024。
應用
有关合适仪器技术的更多信息,请参考产品′分析证书。如需进一步支持,请联系技术服务。
包裝
无底玻璃瓶。内含物装在插入的融合锥内。
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Carc. 1B
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)