Merck
39784
Supelco
异戊烯焦磷酸盐 三锂盐
analytical standard
别名:
3-甲基-3-丁烯焦磷酸盐 三锂盐, IPP
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H9Li3O7P2
CAS号:
分子量:
263.89
MDL编号:
UNSPSC代码:
85151701
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
质量水平
等级
analytical standard
方案
≥95.0% (TLC)
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
应用
clinical testing
包装形式
neat
SMILES字符串
[Li+].[Li+].[Li+].CC(=C)CCOP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C5H12O7P2.3Li/c1-5(2)3-4-11-14(9,10)12-13(6,7)8;;;/h1,3-4H2,2H3,(H,9,10)(H2,6,7,8);;;/q;3*+1/p-3
InChI key
ZJGSIAARCDPUSN-UHFFFAOYSA-K
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
有关合适仪器技术的更多信息,请参考产品′分析证书。如需进一步支持,请联系技术服务部门。
生化/生理作用
萜烯生物合成中间体
包装
无底玻璃瓶。内含物装在插入的融合锥内。
分析说明
NMR内参:KHP
检测(定量NMR)≥80.0%(以游离酸计算得到)
推荐产品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Max A Horlbeck et al.
Cell, 174(4), 953-967 (2018-07-24)
Seminal yeast studies have established the value of comprehensively mapping genetic interactions (GIs) for inferring gene function. Efforts in human cells using focused gene sets underscore the utility of this approach, but the feasibility of generating large-scale, diverse human GI