Merck
44722
Supelco
反式反式-法尼基焦磷酸 铵盐
analytical standard
别名:
法尼基二磷酸酯 铵盐, (E,E)-3,7,11-三甲基-2,6,10-十二碳三烯-1-基焦磷酸盐 铵盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H28O7P2 · xNH3
分子量:
382.33 (free acid basis)
Beilstein:
2482197
分類程式碼代碼:
85151701
NACRES:
NA.24
品質等級
等級
analytical standard
化驗
≥95.0% (HPLC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
clinical testing
格式
neat
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
N.C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\COP(O)(=O)OP(O)(O)=O
InChI
1S/C15H28O7P2.H3N/c1-13(2)7-5-8-14(3)9-6-10-15(4)11-12-21-24(19,20)22-23(16,17)18;/h7,9,11H,5-6,8,10,12H2,1-4H3,(H,19,20)(H2,16,17,18);1H3/b14-9+,15-11+;
InChI 密鑰
CPYJTMLHKIWGDF-NDHHSALASA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
應用
有关合适的仪器技术的更多信息,请参阅产品的分析证书。想要获得更多支持,请联系技术服务部。
包裝
无底玻璃瓶。内含物装在锥底内插管中。
分析報告
NMR内标:未指定二甲基砜
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)