产品名称
硅胶, high-purity grade (7734), pore size 60 Å, 70-230 mesh
等级
high-purity grade (7734)
质量水平
表单
powder
制造商/商品名称
EMD Millipore®
技术
LPLC: suitable
表面积
550 m2/g
基质
Silica
基质活性基团
silica
粒径
63-200 μm
70-230 mesh
孔径
~0.8 cm3/g pore volume
60 Å
沸点
2230 °C
mp
>1600 °C
分离技术
hydrophilic interaction (HILIC)
SMILES字符串
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
硅胶是硅胶的刚性三维网络。它专门用作齐格勒-纳塔催化剂中活性钛(III)中心的载体材料。硅胶允许可控破碎,导致形成具有窄粒度分布和高堆积密度的均匀聚合物颗粒。硅胶分类如下:
a.水凝胶 - 气孔充满了水
b.干凝胶 - 通过蒸发过程,气孔中的水相被去除
c.气凝胶 - 通过超临界萃取除去的溶剂
a.水凝胶 - 气孔充满了水
b.干凝胶 - 通过蒸发过程,气孔中的水相被去除
c.气凝胶 - 通过超临界萃取除去的溶剂
应用
硅胶用作吸附剂,通过色谱法分离化合物。它用于比较 MCM-41 型中孔吸附剂。
它可用于合成以下物质:
它可用于合成以下物质:
- 硅胶固定的二硫缩醛衍生物。
- 用于去除 9-芴基甲氧基羰基保护基的哌嗪基硅试剂。
- 聚硅氧烷二氧化硅杂化物。
法律信息
EMD Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
其他客户在看
Branched functionalised polysiloxane-silica hybrids for immobilisation of catalysts.
Rozga-Wijas, K, et al.
Journal of Materials Chemistry, 13(9), 2301-2310 (2003)
Nonlinear absorption properties of some 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25-octaalkylphthalocyanines and their metallated derivatives.
Auger A, et al.
Journal of Materials Chemistry, 13(5), 1042-1047 (2003)
Silica gel-immobilized-dithioacetal derivatives as potential solid phase extractors for mercury (II).
Mahmoud ME and Gohar GA.
Talanta, 51(1), 77-87 (2000)
Piperazino-functionalized silica gel as a deblocking-scavenging agent for the 9-fluorenylmethyloxycarbonyl amino-protecting group.
Carpino LA, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 48(5), 666-669 (1983)
T Martin et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (1)(1), 24-25 (2002-07-18)
Texture-related features of water intrusion in hydrophobised MCM-41 silicas render these materials especially suitable for energy dissipation in mechanical dampers.