Merck
717177
Supelco
Silica gel Inorganic Sorbent
technical grade, 70-230 mesh
登录查看公司和协议定价
About This Item
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352309
PubChem化学物质编号:
NACRES:
SB.52
产品名称
硅胶, technical grade, pore size 60 Å, 70-230 mesh, 63-200 μm
等级
technical grade
质量水平
表单
powder
制造商/商品名称
Sigma-Aldrich
技术
LPLC: suitable
表面积
≥480 m2/g , approx.
基质
Silica
基质活性基团
silica
粒径
63-200 μm
70-230 mesh
孔径
0.7-0.85 cm3/g pore volume (approx.)
60 Å
沸点
2230 °C
mp
>1600 °C
分离技术
hydrophilic interaction (HILIC)
SMILES字符串
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
  • 色谱分离:硅胶广泛用作色谱固定相以分离各种化学物质。新型改性硅胶,如五溴苄基改性硅胶,可提高烟酰胺等代谢产物的分离效率。可高度精密和准确地定量生物相关分子,对药物分析和代谢组学研究有重要意义(Ozaki et al., Analytical Biochemistry, 2022)。
  • 环境污染物检测:用硅胶制备的分子印迹聚合物(MIP)可选择性地识别与结合环境污染物。代表性的一个应用是在分子印迹硅胶中包埋量子点,用于检测食品样品中的氨基咪唑-氮杂脂芳烃(AIA)。该方法具有高选择性和特异性,是适合食品安全和环境监测的强大工具(Qiao et al., Current Analytical Chemistry, 2021)。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 7
1 of 7