Merck
38986
Supelco
异甘草素
analytical standard
别名:
(E)-1-(2,4-二羟基苯基)-3-(4-羟基苯基)-2-丙烯-1-酮, 4,2',4'-三羟基查尔酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H12O4
CAS号:
分子量:
256.25
Beilstein:
1914296
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
85151701
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥97.0% (HPLC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Oc1ccc(cc1)\C=C\C(=O)c2ccc(O)cc2O
InChI
1S/C15H12O4/c16-11-4-1-10(2-5-11)3-8-14(18)13-7-6-12(17)9-15(13)19/h1-9,16-17,19H/b8-3+
InChI 密鑰
DXDRHHKMWQZJHT-FPYGCLRLSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
推薦產品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1