Merck
38370
Sigma-Aldrich
N,N′-二异丙基碳二亚胺
≥98.0% (GC), for peptide synthesis
别名:
N,N′-二异丙基碳二亚胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2CHN=C=NCH(CH3)2
CAS号:
分子量:
126.20
Beilstein:
878281
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352001
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
product name
N,N′-二异丙基碳二亚胺, purum, ≥98.0% (GC)
等級
purum
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
反應適用性
reaction type: Coupling Reactions
折射率
n20/D 1.433 (lit.)
bp
145-148 °C (lit.)
密度
0.815 g/mL at 20 °C (lit.)
0.815 g/mL at 20 °C
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
CC(C)N=C=NC(C)C
InChI
1S/C7H14N2/c1-6(2)8-5-9-7(3)4/h6-7H,1-4H3
InChI 密鑰
BDNKZNFMNDZQMI-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
N,N′-二异丙基碳二亚胺(DIC)是一种碳二亚胺,可作为酰胺、多肽、尿素、杂环和不对称碳二亚胺合成的偶联剂。它还可用作聚合反应的活化剂。
應用
N,N′-二异丙基碳二亚胺可用于:
  • 通过插入碳二亚胺到镧系元素次级氨基配合物的 Ln-N 键合成镧系元素 (Ln) 胍盐配合物。
  • 促进 N -(β-羟基)酰胺形成 2-恶唑啉。
  • 在转换金属盐存在下与重氮乙酸烷基酯反应合成 1-异丙基-2-烷氧羰基-3-异丙基芳基氮丙啶。
DIC可用作:
  • 偶联剂,用于将羧酸分别与酚和胺反应合成各种酯和酰胺。
  • 试剂,用于通过Moffatt氧化反应在DMSO存在下将醇转化成醛或酮。
  • 试剂,用于通过醇形成o-烷基异脲制备相应的卤代烃。
替代肽合成中的二环己基碳二亚胺。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
91.4 °F
閃點(°C)
33 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
已有该产品?
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1, 3-Diisopropylcarbodiimide
Nora GP, et al.
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition (2001)
Synthesis of iminoaziridines from carbodiimides and diazoesters: a new example of transition metal salt catalysed reactions of carbenes.
Hubert A
Tetrahedron Letters, 17(16), 1317-1318 (1976)
Stefano Crosignani et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (2), 260-261 (2003-02-15)
Alcohols can be converted in high yields to the corresponding alkyl halides in a one-pot procedure via the corresponding O-alkylisourea; very short reaction times are possible when microwave irradiation is used.
Insertion of a carbodiimide into the Ln? N ?-bond of organolanthanide complexes. Isomerization and rearrangement of organolanthanides containing guanidinate ligands.
Zhang J
Organometallics, 23(13), 3303-3308 (2004)
Amidation and esterification of carboxylic acids with amines and phenols by N, N?-diisopropylcarbodiimide: A new approach for amide and ester bond formation in water
Fattahi N, et al.
Tetrahedron, 74(32), 4351-4356 (2018)