certified reference material
TraceCERT®
品質等級
產品線
TraceCERT®
濃度
1 g/L Au in hydrochloric acid (nominal concentration)
技術
ICP: suitable
應用
industrial qc
pharmaceutical
格式
single component solution
一般說明
该认证参考物质(CRM)的生产认证符合 ISO/IEC 17025 和 ISO 17034规定。该CRM可追溯至SI单位kg,并使用来自NMI(如NIST)的一级参考物质进行检测。
认证内容包括标识在证书上的不确定性和有效期。有关痕量杂质的信息已标示在证书上。
您的证书下载地址:http://www.sigma-aldrich.com。
认证内容包括标识在证书上的不确定性和有效期。有关痕量杂质的信息已标示在证书上。
您的证书下载地址:http://www.sigma-aldrich.com。
分析報告
1 g/L 金溶于 5 %盐酸中(含痕量 HNO3 ),由高纯度金金属、HNO3 HCl和水制备
其他說明
有关用于ICP和AAS的TraceCERT系列CRM的完整产品列表、技术信息和示例证书,请访问我们的无机TraceCERT网站
法律資訊
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Met. Corr. 1
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles
其他客户在看
Pharmaceutics, 11(4) (2019-04-25)
Gold nanoparticles (AuNPs) are a focus of growing medical research applications due to their unique chemical, electrical and optical properties. Because of uncertain toxicity, "green" synthesis methods are emerging, using plant extracts to improve biological and environmental compatibility. Here we