一般說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO/IEC 17025和ISO 17034生产和认证。该CRM可追溯到SI单位千克,并根据NMI中的主要材料(例如NIST)进行测量。
认证内容包括标识在证书上的不确定性和有效期。有关痕量杂质的信息已标示在证书上。
您的证书下载地址:http://www.sigma-aldrich.com。
认证内容包括标识在证书上的不确定性和有效期。有关痕量杂质的信息已标示在证书上。
您的证书下载地址:http://www.sigma-aldrich.com。
分析報告
1 mg/L 金溶于 5 %盐酸中(含痕量 HNO3),由高纯度金金属、HCl 和 HNO3 制备
法律資訊
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Met. Corr. 1
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2