Merck
32666
Supelco
三聚氰胺-13C3
VETRANAL®, analytical standard
别名:
1,3,5-三嗪-2,4,6-三胺-13C3
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C3H6N6
分子量:
129.10
Beilstein:
11316300
MDL编号:
UNSPSC代码:
85151701
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
价格与库存信息目前不能提供
等级
analytical standard
质量水平
产品线
VETRANAL®
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
技术
HPLC: suitable
mp
>300 °C
应用
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
包装形式
neat
质量偏移
M+3
SMILES字符串
N[13c]1n[13c](N)n[13c](N)n1
InChI
1S/C3H6N6/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H6,4,5,6,7,8,9)/i1+1,2+1,3+1
InChI key
JDSHMPZPIAZGSV-VMIGTVKRSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
三聚氰胺-13C3可作为液相色谱-电喷雾电离-同位素稀释质谱法(LC-ESI-IDMS)测定奶粉样品中三聚氰胺的分析标准品。[1]
有关合适的仪器技术的更多信息,请参阅产品′的检验报告。想要获得更多支持,请联系技术服务部。
法律信息
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相关产品
产品编号
说明
价格
象形图
Health hazard
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Carc. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
靶器官
Urinary tract
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
572.0 °F - closed cup
闪点(°C)
300 °C - closed cup
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
The effects of isotope-labeled analogs on the LC-IDMS measurement by comparison of ESI responses and matrix effect of melamine, 13C3-melamine, 13C3 + 15N3-melamine, and 15N3-melamine.
Li XQ, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 409(12), 3233-3243 (2017)