主要文件
8.08614
Sigma-Aldrich
2,4,6-Triamino-1,3,5-triazine
for synthesis
别名:
2,4,6-Triamino-1,3,5-triazine, Melamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C3H6N6
CAS号:
分子量:
126.12
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
EC索引号:
203-615-4
NACRES:
NA.22
蒸汽压
66.65 hPa ( 315 °C)
质量水平
表单
powder
自燃温度
>600 °C
效能
3161 mg/kg LD50, oral (Rat)
>1000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH值(酸碱度)
7-8 (20 °C, 32 g/L in H2O)
沸点
>354 °C/1013 hPa (sublimed)
mp
354 °C (decomposition)
溶解性
3.2 g/L
密度
1.57 g/cm3 at 20 °C
堆积密度
800 kg/m3
储存温度
no temp limit
SMILES字符串
[nH]1[c]([nH][c]([nH][c]1=N)=N)=N
InChI
1S/C3H6N6/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H6,4,5,6,7,8,9)
InChI key
JDSHMPZPIAZGSV-UHFFFAOYSA-N
应用
  • Synthesis, biological and in silico studies of a tripodal schiff base derived from 2, 4, 6-triamino-1, 3, 5-triazine: Discusses the synthesis and potential applications of a new Schiff base derived from 2,4,6-triamino-1,3,5-triazine in pharmaceuticals and biotechnology (Oruma et al., 2021).
分析说明
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
象形图
Health hazard
警示用语:
Warning
危险分类
Carc. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
靶器官
Urinary tract
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
572.0 °F - closed cup
闪点(°C)
300 °C - closed cup