Merck
318728
Sigma-Aldrich
溴甲酚绿/甲基红,混合指示剂 溶液
in methanol
别名:
四溴邻甲酚酞
登录查看公司和协议定价
About This Item
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12171500
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.47
表单
liquid
质量水平
组成
Bromocresol Green, 0.1%
Methyl Red, 0.02%
浓度
in methanol
密度
0.839 g/mL at 25 °C
λmax
434 nm
ε (消光系数)
≥10000 at 282-288 nm in methanol
≥20000 at 509-519 nm in methanol
≥7000 at 329-335 nm in methanol
应用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
储存温度
room temp
SMILES字符串
CN(C)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccccc2C(O)=O.Cc3c(Br)c(O)c(Br)cc3C4(OS(=O)(=O)c5ccccc45)c6cc(Br)c(O)c(Br)c6C
InChI
1S/C21H14Br4O5S.C15H15N3O2/c1-9-12(7-14(22)19(26)17(9)24)21(13-8-15(23)20(27)18(25)10(13)2)11-5-3-4-6-16(11)31(28,29)30-21;1-18(2)12-9-7-11(8-10-12)16-17-14-6-4-3-5-13(14)15(19)20/h3-8,26-27H,1-2H3;3-10H,1-2H3,(H,19,20)/b;17-16+
InChI key
MFUUASJGLBWWPF-ZYSYNQLUSA-N
一般描述
溴甲酚绿 (pk 4.9) 和甲基红 (pk 5) 混合指示液在酸性条件下呈红色,在碱性条件下呈绿色,在 pH 5.1 时急剧转变为灰色,因为这两种颜色是互补的。
应用
适用于吗啉的滴定
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
靶器官
Eyes,Central nervous system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
51.8 °F - closed cup
闪点(°C)
11.0 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
S M Khopkar
Basic Concepts Of Analytical Chemistry (1998)