Merck
301108
Sigma-Aldrich
N-Benzylidenebenzenesulfonamide
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5SO2N=CHC6H5
CAS号:
分子量:
245.30
Beilstein:
1964884
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.47
化驗
97%
形狀
powder or crystals
mp
78-81 °C (lit.)
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
O=S(=O)(\N=C\c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H11NO2S/c15-17(16,13-9-5-2-6-10-13)14-11-12-7-3-1-4-8-12/h1-11H/b14-11+
InChI 密鑰
MPNRJEPBAYEQBY-SDNWHVSQSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)