Merck
26423
Sigma-Aldrich
硬脂酸锌
purum, 10-12% Zn basis
别名:
十八酸 锌盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[CH3(CH2)16COO]2Zn
CAS号:
分子量:
632.33
Beilstein:
3919706
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
等级
purum
自燃温度
1454 °F
组成
mixture consisting mainly of palmitate (C16) and stearate (C18) salts, 90%
stearate salt : Minimum, ~40%
反应适用性
core: zinc
reagent type: catalyst
浓度
10-12% Zn
杂质
≤3.5% free acid (as stearic acid)
灼烧残渣
12-15%
缺失
≤1% loss on drying, 105 °C
mp
128-130 °C (lit.)
溶解性
alcohol: insoluble(lit.)
benzene: soluble(lit.)
diethyl ether: insoluble(lit.)
water: insoluble(lit.)
SMILES字符串
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[Zn]OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/2C18H36O2.Zn/c2*1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h2*2-17H2,1H3,(H,19,20);/q;;+2/p-2
InChI key
XOOUIPVCVHRTMJ-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
硬脂酸锌对由聚氯乙烯和邻苯二甲酸二辛酯增塑溶胶制备的塑料凝胶的机械性能和热稳定性影响已得到研究。硬脂酸锌降低了马来酸化的乙烯-丙烯-二烯单体和马来酸化的高密度聚乙烯的离聚物混合物的熔融粘度
应用
硬脂酸锌已被用作马来酸化的乙烯-丙烯-二烯橡胶的强化填料和增塑剂
象形图
Exclamation markEnvironment
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Ionic thermoplastic elastomer based on maleated EPDM rubber. I. Effect of zinc stearate.
Datta S, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 61(1), 177-186 (1996)
The effect of zinc stearate on melt-processable ionomeric blends based on zinc salts of maleated high-density polyethylene and maleated EPDM rubber.
Antony P and De SK.
Polymer, 40(6), 1487-1493 (1999)
Effect of zinc stearate and/or epoxidized soybean oil on gelation and thermal stability of PVC-DOP plastigels.
Baltacioglu H and Balkose D.
Journal of Applied Polymer Science, 74(10), 2488-2498 (1999)