Merck
06270
Sigma-Aldrich
单硬脂酸铝
technical, ~75% (Al), powder
别名:
二羟基硬脂酸铝
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)16COOAl(OH)2
CAS号:
分子量:
344.47
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
等級
technical
品質等級
化驗
~75% (Al)
形狀
powder
反應適用性
core: aluminum
reagent type: catalyst
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[Al](O)O
InChI
1S/C18H36O2.Al.2H2O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;;;/h2-17H2,1H3,(H,19,20);;2*1H2/q;+3;;/p-3
InChI 密鑰
UGMCXQCYOVCMTB-UHFFFAOYSA-K
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
用于药物包装和制备化妆品颜料。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Tarek A Ahmed et al.
AAPS PharmSciTech, 15(3), 772-780 (2014-03-22)
The objective of this study was to investigate the sustained release of a hydrophilic drug, montelukast (MK), from two biodegradable polymeric drug delivery systems, in situ implant (ISI) and in situ microparticles (ISM). N-Methyl pyrrolidone (NMP), dimethyl sulfoxide (DMSO), triacetin