主要文件
24585
Hamilton® 注射器,1700 系列
1701N, volume 10 μL, needle size 26s ga (side-port), needle L 51 mm (2 in.)
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
物料
PTFE plunger tip
cone tip, side port stainless steel needle (point style 5)
针尺寸
26s ga (side-port)
描述
Gastight®
特点
needle type N (cemented)
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
Hamilton 80039
针长度
51 mm (2 in.)
体积
10 μL
储存温度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
法律信息
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)