主要文件
20734
Hamilton® 注射器,700系列,固定针头
701N, volume 10 μL, needle size 26s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
eCl@ss:
32070500
物料
stainless steel needle (point style 2)
针尺寸
26s ga (bevel tip)
特点
needle type N (cemented needle)
point style 2
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
Hamilton 80300
针长度
51 mm (2 in.)
体积
10 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Hamilton®注射器具有气体密封性,可最大限度地减少GC分析中的气体交换。它提供准确的分液体积。塞子大多是无与伦比的。
应用
它已被用于在利用柱液相色谱分析苯胺和苯酚时分配样品。它能够和Chaney接头配套使用,在萃取过程中提高样本可重复性,用于有机氯杀虫剂溶剂微萃取(SME)和快速气相色谱(GC)分析。
法律信息
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Development of a rapid screening technique for organochlorine pesticides using solvent microextraction (SME) and fast gas chromatography (GC).
de Jager, Lowri S., and Anthony RJ Andrews.
Analyst, 125.11 , 1943-1948 (2000)
Column liquid chromatography of some substituted anilines and phenols.
Sleight, R. B.
Chromatographia, 6.1, 3-6 (1973)
Don P. Wolf
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 192 -192 (2012)