材料
stainless steel needle (point style 2)
針尺寸
22s ga (bevel tip)
特點
removable needle RN
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Hamilton 84859
針長
51 mm (2 in.)
容積
100 μL
相容性
for use with Hamilton 810RN (removable needle)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
法律資訊
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.