Key Documents
Z314307
带有可互换组件的 FORTUNA ® Optima 玻璃注射器
capacity 1 mL, glass Luer tip style
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.03
材料
borosilicate glass
特點
autoclavable
graduated 0.05 mL
製造商/商標名
Fortuna Graf
容量
1 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
  • 可互换的筒和活塞
  • 两侧凸缘扁平,防止注射器滚动
  • 活塞末端的彩色环便于体积测量
  • H 标记,证明符合性
玻璃鲁尔接口
- 标准鲁尔座
鲁尔锁 -玻璃注射器上的金属鲁尔锁尖端,易于扭转将鲁尔针锁定到注射器上
法律資訊
FORTUNA is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.