主要文件
77036
Supelco
锰AAS标准液
TraceCERT®, 1 g/L Mn in nitric acid (nominal concentration)
别名:
锰AAS校准标准品:
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
TraceCERT®
品質等級
產品線
TraceCERT®
濃度
1 g/L Mn in nitric acid (nominal concentration)
技術
AAS: suitable
應用
industrial qc
pharmaceutical
形式
single component solution
一般說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO/IEC 17025ISO 17034生产和认证。该CRM可追溯到SI单位千克,并根据NMI中的主要材料(例如NIST)进行测量。
认证内容包括标识在证书上的不确定性和有效期。
请访问http://www.sigma-aldrich.com下载您的证书。
應用
  • 环境监测用锰原子吸收光谱法标准品:原子吸收光谱法(AAS)用锰标准品在环境监测中至关重要,特别是在地下水中锰分布的评估方面。该应用对于确保水安全和有效管理自然资源至关重要(Rajmohan and Elango, 2005)。
  • 药物锰分析:在药物研究中,锰原子吸收光谱标准品用于确保药品中锰含量的精确测定。这对于满足监管标准和确保患者安全很关键(Cassella et al., 2011)。
  • 痕量金属分析锰标准品:高纯度锰原子吸收光谱标准品对于各种生物技术应用中的痕量金属分析至关重要。它们有助于准确测量生物样品中的锰水平,有助于毒理学和营养代谢等各个研究领域(Borgese et al., 2011)。
分析報告
含 1 g/L 锰的 2% 硝酸溶液,采用高纯度金属锰、HNO3 和水制备
其他說明
有关用于ICP和AAS的TraceCERT系列CRM的完整产品列表、技术信息和示例证书,请访问我们的无机TraceCERT网站
法律資訊
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Corrosion
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)