Merck
11945
Supelco
本尼迪特试剂,用于糖的定性测定
for the qualitative determination of sugars
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164500
NACRES:
NA.21
品質等級
技術
photometry: suitable
雜質
cupric sulfate
應用
food and beverages
general analytical
InChI
1S/C6H8O7.CH2O3.Cu.2Na.H2O4S.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;2-1(3)4;;;;1-5(2,3)4;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);(H2,2,3,4);;;;(H2,1,2,3,4);1H2/q;;+2;2*+1;;/p-4
InChI 密鑰
QFKWSRIUZIYLCK-UHFFFAOYSA-J
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
本尼迪特试剂由硫酸铜、起弱碱作用的碳酸钠和柠檬酸钠组成,相当稳定。将此试剂与葡萄糖煮沸,得到硫氰酸亚铜白色沉淀。主要用于尿液中葡萄糖的估计。
應用
本尼迪特试剂可用于研究期间中胚轴甲醇提取物的 TLC 分析,以评价与未检测到的有毒宿主代谢物蓄积相关的高粱抗性。也可用于合成表面光滑的立方状 Cu2O 的 SEM 图像。
其他說明
用于检测还原糖和其他还原物质的试剂;检测限:水中 0.01% 葡萄糖
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
R.L. Shriner, et al.
The Systematic Identification of Organic Compounds (1980)
R L Nicholson et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 84(16), 5520-5524 (1987-08-01)
Infection of the sorghum mesocotyl by Helminthosporium maydis (a nonpathogen) and Colletotrichum graminicola (a pathogen) resulted in the rapid accumulation of a pigment complex by two sorghum cultivars. The components of the complex were fungitoxic. The principal compounds have been
Textbook of Medical Biochemistry.
Ramakrishnan S
Science, 18-19 (2004)
Fatal accidental ingestion of Clinitest in adult.
H J O'Connor et al.
Journal of the Royal Society of Medicine, 77(11), 963-965 (1984-11-01)
[Caustic lesions caused by test tablets used in semiquantitative urinary sugar determination (Clinitest)].
I Schlatter-Lanz
Schweizerische Rundschau fur Medizin Praxis = Revue suisse de medecine Praxis, 74(50), 1402-1406 (1985-12-10)