蒸汽密度
3 (vs air)
质量水平
蒸汽压
<1 mmHg ( 25 °C)
产品线
BioUltra
方案
≥99.0% (GC)
表单
solid
杂质
insoluble matter, passes filter test
折射率
n20/D 1.4455 (lit.)
n20/D 1.448
pH值(酸碱度)
11.0-12.0 (25 °C, 0.1 M in H2O)
有效pH范围
9.0-10.5
pKa (25 °C)
9.7
沸点
165 °C (lit.)
mp
24-28 °C (lit.)
溶解性
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
密度
0.934 g/mL at 25 °C (lit.)
痕量阴离子
carbonate (CO32-): ≤1000 mg/kg
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
痕量阳离子
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES字符串
CC(C)(N)CO
λ
0.1 M in H2O
紫外吸收
λ: 260 nm Amax: 0.01
λ: 280 nm Amax: 0.01
InChI
1S/C4H11NO/c1-4(2,5)3-6/h6H,3,5H2,1-2H3
InChI key
CBTVGIZVANVGBH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
应用
注意
其他说明
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
179.8 °F - closed cup
闪点(°C)
82.1 °C - closed cup
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves