About This Item
线性分子式:
(NaOOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COONa)2 · xH2O
CAS号:
分子量:
380.17 (anhydrous basis)
Beilstein:
3861753
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案:
≥97.0% (KT)
表单:
powder
推荐产品
质量水平
方案
≥97.0% (KT)
表单
powder
官能团
amine
SMILES字符串
O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.4Na.H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;;1H2/q;4*+1;/p-4
InChI key
GXFFSKMBMYHTAE-UHFFFAOYSA-J
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
EDTA 为金属蛋白酶抑制剂,有效浓度为 1-10 mM。EDTA 可用作金属蛋白酶活性中心锌离子的螯合剂,并且还可抑制其他依赖金属离子的蛋白酶,例如依赖钙的半胱氨酸蛋白酶。作为抗凝血剂时,通常使用 EDTA 的二钠或三钾盐。最佳浓度为每 mL 血液 1.5mg。
用于消除痕量重金属对酶的抑制作用,并抑制需要二价阳离子作为辅助因子的酶。
制备说明
室温下溶于水的最大浓度可达 1.45M。该溶液的 pH 值约为 10 至 11,而且粘度较大。
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
靶器官
Respiratory Tract
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2