产品名称
EDTA, Tetrasodium Tetrahydrate Salt, Organic chelating agent used in ion exchange, metal chelation, antioxidation procedures, spectrophotometric titration, and other chemical procedures.
描述
Merck USA index - 14 3517
质量水平
方案
≥99% (titration)
表单
solid
效能
22 μM IC50
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
颜色
white
溶解性
water: 200 mg/mL
痕量阳离子
Fe: ≤0.005%
heavy metals: ≤0.001%
储存温度
10-30°C
SMILES字符串
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].N(CCN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-].O.O.O.O
InChI
1S/C10H16N2O8.4Na.4H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;;4*1H2/q;4*+1;;;;/p-4
InChI key
XFLNVMPCPRLYBE-UHFFFAOYSA-J
一般描述
生化/生理作用
H+-ATPase
警告
重悬
法律信息
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2