等級
Sigma Grade
化驗
98.5-101.5%
形狀
powder
反應適用性
reagent type: chelator
技術
cell culture | plant: suitable
mp
248 °C (dec.) (lit.)
溶解度
H2O: soluble, clear, colorless
SMILES 字串
O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC(O)=O.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
InChI 密鑰
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
乙二胺四乙酸(EDTA)是一种氨基聚羧酸和六齿配体。可与金属离子,特别是与阳离子螯合,形成八面体络合物。乙二胺四乙酸二钠盐(EDTA)是一种血液抗凝剂,与假性血小板减少症的致病原因有关。它与血液中的钙螯合,抑制凝血,常规用于血液学检查。增强溶菌酶的抗菌活性。螯合疗法中使用EDTA与钙螯合,有利于动脉粥样硬化血管疾病中动脉的扩张和动脉粥样硬化斑块的溶解。EDTA螯合疗法还可以在肝纤维化过程中,保护血液和脂质过氧化免受氧化损伤。
應用
乙二胺四乙酸二钠盐二水合物用于植物物种的种子萌发试验以及从苔藓Physcomitrella paten中提取蛋白质。 还用于裂解和液泡缓冲液,用于从矮牵牛花瓣中分离液泡。
二价阳离子的螯合剂。 对需要二价阳离子发挥活性的酶,比如金属蛋白酶具有抑制作用。
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
標靶器官
Respiratory Tract
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
Isolation of Intact Vacuoles from Petunia Petals and Extraction of Sequestered Glycosylated Phenylpropanoid Compounds
Bio-protocol, 8(13), 56-56 (2017)
A Phosphopeptide Purification Protocol for the Moss Physcomitrella paten
Bio-protocol, 5(14), 56-56 (2015)
Induced Plant Accumulation of Lithium
Geostandards Newsletter, 8(2), 56-56 (2018)
EDTA chelation therapy for cardiovascular disease: a systematic review
BMC Cardiovascular Disorders, 5(1), 32-32 (2005)
Environmental fate and microbial degradation of aminopolycarboxylic acids
FEMS Microbiology Reviews, 25(1), 69-106 (2001)
相关内容
To prepare 1L of a 10 X iron chelate solution