等级
primary reference standard
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
制造商/商品名称
HWI
mp
214 °C (dec.) (lit.)
应用
food and beverages
SMILES字符串
OC(=O)\C=C\c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C9H8O3/c10-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(11)12/h1-6,10H,(H,11,12)/b6-3+
InChI key
NGSWKAQJJWESNS-ZZXKWVIFSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
由HWI pharma services GmbH生产并鉴定。
通过定量NMR测得的准确含量可参见证书。
通过定量NMR测得的准确含量可参见证书。
应用
草药产品分析的标准品。
生化/生理作用
羟基肉桂酸存在于许多水果和蔬菜中。
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
其他客户在看
实验方案
HPLC Analysis of Polyphenols in Nero d'Avola Red Wine on Discovery® HS C18 (UV 280 nm)
Protocol for HPLC Analysis of Flavonoids on Ascentis® RP-Amide