Merck
02890590
β-细辛脑
primary reference standard
别名:
顺式-细辛脑, 顺式-细辛醚, 顺式-2,4,5-三甲氧基-1-丙烯基苯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3O)3C6H2CH=CHCH3
CAS号:
分子量:
208.25
Beilstein:
1910605
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
primary reference standard
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
製造商/商標名
HWI
折射率
n20/D 1.558 (lit.)
密度
1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
food and beverages
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[H]\C(C)=C(/[H])c1cc(OC)c(OC)cc1OC
InChI
1S/C12H16O3/c1-5-6-9-7-11(14-3)12(15-4)8-10(9)13-2/h5-8H,1-4H3/b6-5-
InChI 密鑰
RKFAZBXYICVSKP-WAYWQWQTSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
應用
草药产品分析的标准品。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)