Merck
02489
Supelco
2-氯丙烷
analytical standard
别名:
异丙基氯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2CHCl
CAS号:
分子量:
78.54
Beilstein:
1730782
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
蒸汽壓力
28.11 psi ( 55 °C)
8.59 psi ( 20 °C)
化驗
≥99.7% (GC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.378 (lit.)
n20/D 1.378
bp
34-36 °C (lit.)
mp
−118 °C (lit.)
密度
0.859 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
environmental
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(C)Cl
InChI
1S/C3H7Cl/c1-3(2)4/h3H,1-2H3
InChI 密鑰
ULYZAYCEDJDHCC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
-32.8 °F
閃點(°C)
-36 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)