主要文件
524617
Sigma-Aldrich
L-α-Lecithin
≥98% (TLC), liquid, lipotropic agent, Calbiochem
别名:
L-α-卵磷脂,蛋黄,高度纯化, L-α-磷脂酰胆碱
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352211
NACRES:
NA.77
价格与库存信息目前不能提供
产品名称
L-α-卵磷脂,蛋黄,高度纯化, Chromatographically purified.
质量水平
描述
Merck USA index - 14, 5428
方案
≥98% (TLC)
表单
liquid
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
溶解性
chloroform: soluble
运输
ambient
储存温度
−20°C
SMILES字符串
[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCC\C=C\C\C=C\CCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C42H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h14,16,20-21,40H,6-13,15,17-19,22-39H2,1-5H3/b16-14+,21-20+/t40-/m1/s1
InChI key
JLPULHDHAOZNQI-JLOPVYAASA-N
一般描述
色谱纯化。抗脂肪肝药物。
生化/生理作用
主要靶标
抗脂肪肝药物
产物不与ATP竞争。
可逆:否
细胞渗透性:否
包装
用惰性气体包装
请参考小瓶标签的批号特定浓度。
警告
毒性:易燃(J)
外形
在氯仿:MeOH(3:2)中,0.1%BHT浓度为100 mg/ml。
重悬
初次融化后,等分并冷冻(-20°C)。
其他说明
由于该运输中有害物质的性质,您的订单可能需要支付额外的运输费用。某些尺寸的产品可免除其他有害材料的运输费用。请与您当地的销售办事处联系,以获取有关这些费用的更多信息。
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 1 - STOT SE 3
靶器官
Eyes,Central nervous system, Liver,Kidney, Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
53.6 °F
闪点(°C)
12 °C
访问文档库
Irina S R Rio et al.
Pharmaceutics, 13(11) (2021-11-28)
Liposome-like nanoarchitectures containing manganese ferrite nanoparticles covered or decorated with gold were developed for application in dual cancer therapy, combining chemotherapy and photothermia. The magnetic/plasmonic nanoparticles were characterized using XRD, UV/Visible absorption, HR-TEM, and SQUID, exhibiting superparamagnetic behavior at room