certified reference material
pharmaceutical secondary standard
质量水平
Agency
traceable to Ph. Eur. D2050000
traceable to USP 1211006
CofA
current certificate can be downloaded
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[S](=O)(C)C
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
InChI key
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
经认证的用于质量控制的药物二级标准品为药房实验室和制造商提供了一种方便且经济高效的药典一级标准品的替代产品。
二甲基亚砜(DMSO)是一种两亲性分子,同时包含高极性和非极性基团,它既可以溶于水性溶剂也可以溶于有机溶剂,因此使其成为了一种有效的溶剂。它可用于治疗多种人类疾病,例如脑水肿、淀粉样变性、间质性膀胱炎和精神分裂症。它是疏水性药物的常用溶剂,具有有效的清除羟自由基的能力。在商业上,它通过使用四氧化二氮氧化二甲硫(DMS)进行生产。它是多种食品和饮料的组成部分。
二甲基亚砜(DMSO)是一种两亲性分子,同时包含高极性和非极性基团,它既可以溶于水性溶剂也可以溶于有机溶剂,因此使其成为了一种有效的溶剂。它可用于治疗多种人类疾病,例如脑水肿、淀粉样变性、间质性膀胱炎和精神分裂症。它是疏水性药物的常用溶剂,具有有效的清除羟自由基的能力。在商业上,它通过使用四氧化二氮氧化二甲硫(DMS)进行生产。它是多种食品和饮料的组成部分。
应用
这些二级标准品是经过检验的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他标定应用。
分析说明
这些二级标准品可多次溯源至美国药典、欧洲药典和英国药典一级标准品(如可用)。
其他说明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034 和 ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在分析证书上找到。
附注
要查看该材料的检验报告示例,请在下面的插槽中输入 LRAA0526。这只是一个示例证书,可能不是您收到的批次。
推荐产品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
188.6 °F - closed cup
闪点(°C)
87 °C - closed cup
其他客户在看
Farhana Musarrat et al.
Journal of medical virology, 92(10), 2087-2095 (2020-05-07)
Severe acute respiratory syndrome coronavirus-2 (SARS CoV-2) is the causative agent of the coronavirus disease-2019 (COVID-19) pandemic. Coronaviruses enter cells via fusion of the viral envelope with the plasma membrane and/or via fusion of the viral envelope with endosomal membranes
Protective effects of the free radical scavengers, dimethyl sulfoxide and ethanol, in cerebral ischemia in gerbils
Phillis JW, et al.
Neuroscience Letters, 244(2), 109-111 (1998)
A rapid permethylation of glycolipid, and polysaccharide catalyzed by methylsulfinyl carbanion in dimethyl sulfoxide
HAKOMORI S
Journal of Biochemistry, 55(2), 205-208 (1964)
Room temperature ionic liquid as matrix medium for the determination of residual solvents in pharmaceuticals by static headspace gas chromatography
Liu F and Jiang Y
Journal of Chromatography A, 1167(1), 116-119 (2007)
Application of nuclear magnetic resonance spectroscopy for quantitative analysis of miconazole, metronidazole and sulfamethoxazole in pharmaceutical and urine samples
Salem AA, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 41(2), 654-661 (2006)