Merck
02395
Supelco
聚酰胺
for column chromatography, 6
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116105
PubChem物質ID:
NACRES:
SB.52
等級
for column chromatography
形狀
beads
技術
LPLC: suitable
基質
silica
基質活性組
primary amine
粒徑
50-160 μm
容量
1.0 meq/mL
體積密度
0.25 g/mL
分離技術
anion exchange
InChI
1S/C18H35N3O3/c19-13-7-3-5-11-17(23)21-15-9-4-6-12-18(24)20-14-8-1-2-10-16-22/h16H,1-15,19H2,(H,20,24)(H,21,23)
InChI 密鑰
HKJOYARIOKGODS-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2