Merck
01916
Millipore
琼脂
suitable for microbiology
别名:
琼脂-琼脂, 胶琼脂
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C12H18O9)n
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
41106212
NACRES:
NA.74
表单
powder
质量水平
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
缺失
≤10% loss on drying
pH值(酸碱度)
6-7.5 (1.5% in gel, after autoclaving )
mp
85-89 °C
转变温度
gel point 34-36 °C
凝胶强度
≥800 g/cm2Nikkan, after autoclaving
痕量阴离子
sulfate (SO42-): ≤2.75%
痕量阳离子
Ca: ≤500 ppm
Mg: ≤200 ppm
应用
microbiology
储存温度
15-25°C
InChI
1S/C14H24O9/c1-5-8(16)13-11(7(21-5)4-20-13)23-14-10(18)12(19-2)9(17)6(3-15)22-14/h5-18H,3-4H2,1-2H3/t5?,6-,7?,8-,9+,10-,11?,12+,13+,14?/m1/s1
InChI key
GYYDPBCUIJTIBM-DYOGSRDZSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
This agar is a mxture of Gelidium agar and a small amount of Gracilaria agar. It gives a very clear gel and shows the same good charakteristics as the typical pure Gelidium agar.
分析说明
Toxic substances: absence
Nephelosi/after autoclaving NTU <8
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)