生物来源
Staphylococcus aureus (V8)
表单
lyophilized (salt-free)
lyophilized
比活
≥15 units/mg protein
分子量
Mr 27 kDa
包装
pkg of 3 × 50 μg (11047817001)
pkg of 50 μg (11420399001)
制造商/商品名称
Roche
最佳pH
4.0-7.8
储存温度
2-8°C
相关类别
一般描述
胞内蛋白酶 Glu-C 测序级是从 金黄色葡萄球菌 V8 中分离得到的丝氨酸蛋白酶,为高度纯化的特异性蛋白酶。胞内蛋白酶 Glu-C 的抑制剂有 DFP、α2-巨球蛋白和 TLCK。
特异性
特异性水解 Glu(碳酸氢铵,pH 7.8 或乙酸铵缓冲液,pH 4.0)或 Glu 和 Asp(磷酸盐缓冲液,pH 7.8)羧基侧肽键的丝氨酸蛋白酶。以胰岛素(胰岛素 B ox )的氧化 B 链为底物,确证了胞内蛋白酶 Glu-C 测序级的特异性。孵育高浓度的胞内蛋白酶 Glu-C 测序级(1 份(按重量计)酶和 10 份(按重量计)胰岛素 B ox ),以检测痕量杂质,例如污染蛋白酶。
热灭活: 大多数测序级蛋白酶通过煮沸 5 min 停止。
热灭活: 大多数测序级蛋白酶通过煮沸 5 min 停止。
特点和优势
不含可能干扰 RP HPLC 肽分离的杂质。
制备说明
工作浓度: 1/100 至 1/20 (w/w)
最小量 1~5μg 胰岛素 B ox,使用 Column Aquapore RUP 300,4.6 x 100 nm,7μm 可检测到足够的水平。
工作液: 推荐用双蒸水配制溶剂。
除水外,未检测其他溶剂;罗氏推荐使用 50 mM Hepes,pH 7.8。
储存条件(工作液): + 2 至 + 8°C 下储存 1-2 天。
稳定性: + 2 至 + 8°C 下储存 12 个月,在质量标准范围内;干燥储存。
最小量 1~5μg 胰岛素 B ox,使用 Column Aquapore RUP 300,4.6 x 100 nm,7μm 可检测到足够的水平。
工作液: 推荐用双蒸水配制溶剂。
除水外,未检测其他溶剂;罗氏推荐使用 50 mM Hepes,pH 7.8。
储存条件(工作液): + 2 至 + 8°C 下储存 1-2 天。
稳定性: + 2 至 + 8°C 下储存 12 个月,在质量标准范围内;干燥储存。
重悬
冻干内蛋白酶 Glu-C 测序级在双蒸馏水中重构。 为避免自溶,培养温度不应超过 25°C。
其他说明
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
警示用语:
Danger
危险分类
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
does not flash
闪点(°C)
does not flash
其他客户在看
Chen Li et al.
mAbs, 5(4), 565-575 (2013-06-12)
In developing biosimilar or biobetter products, comparability to the reference product is required to claim similar integrity or intended purpose. In this work, an anti-CD20 monoclonal antibody developed using RNA interference to decrease core fucosylation (RNAi-mediated) was comprehensively characterized by
Daniel Kolarich et al.
Nature protocols, 7(7), 1285-1298 (2012-06-09)
The comprehensive analysis of protein glycosylation is a major requirement for understanding glycoprotein function in biological systems, and is a prerequisite for producing recombinant glycoprotein therapeutics. This protocol describes workflows for the characterization of glycopeptides and their site-specific heterogeneity, showing