Merck
ELONGN-RO
Roche
Expand 长片段dNTPack
suitable for PCR, hotstart: no, Long Range PCR
别名:
pcr酶, 核苷酸混合物及组合, 长模板pcr, 长片段pcr
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41106300
NACRES:
NA.21
用途
sufficient for ≤1000 reactions (04829069001)
sufficient for ≤200 reactions (04829042001)
sufficient for >50 reactions (04829034001)
品質等級
特點
Long Range PCR
dNTPs included
hotstart: no
包裝
pkg of 3,500 U (04829069001 [5x700 U])
pkg of 175 U (04829034001)
pkg of 700 U (04829042001)
製造商/商標名
Roche
參數
68 °C optimum reaction temp.
技術
PCR: suitable
輸入
purified DNA
儲存溫度
−20°C
一般說明
扩展长片段dNTPack是扩展长模板PCR系统的第二代版本,经过优化和设计,可以从基因组DNA一致扩增5kb至25kb的PCR产物(或从λ DNA模板中扩增至多40kb)。所提供的缓冲液可用于所有规格的PCR产品。另外,其还包括不含MgCl2的缓冲液,以及可用于优化的单独包装的MgCl2和DMSO小管。扩展长片段dNTPack中含有一种特殊的酶混合物,由热稳定的Taq DNA聚合酶和具有校对活性的热稳定DNA聚合酶组成。这种强大的聚合酶混合物可产生高产量的PCR产物。由于校正聚合酶固有的3′–5′ 核酸外切酶活性,扩展长片段dNTPack比Taq DNA聚合酶以三倍的准确度进行DNA复制。
特異性
热灭活: > 92°C
應用
扩展长片段dNTPack经过优化,可有效扩增5kb至25kb的大基因组DNA片段,并且具有比Taq DNA聚合酶高三倍的保真度。扩展长片段dNTPack非常适用于:
  • 基因组图谱和测序
  • 重叠群构建
  • λ噬菌体或粘粒中的克隆序列的表征
  • 真核基因的克隆与分析
  • 使用cDNA序列作为起始材料从基因组DNA中快速鉴定和克隆完整基因
  • 两步法RT-PCR
使用专门设计的缓冲液组合、超纯PCR核苷酸混合物、以及优化的热稳定DNA聚合酶混合物,用于:
  • PCR
  • 大片段扩增
  • RT-PCR
对于20至35kb的扩增子,请选择扩展20kb PLUS PCR系统,dNTPack。
特點和優勢
扩增长模板PCR系统是基因组作图和测序、重叠群构建、λ噬菌体或粘粒中克隆序列的表征、以及真核基因克隆和分析的理想选择。
使用提供的反应缓冲液从人基因组DNA中扩增5至20kb的DNA片段,从λDNA中扩增40kb的片段。
使用3.75U进行标准50μl PCR。
每个dNTPack含有10mM无添加剂的钠盐核苷酸即用型混合物。
  • 扩增长模板
高达25kb,具有高特异性、高产量和高保真度。
  • 省时省资源。
使用单一缓冲液,并使用DMSO和MgCl2溶液进行微调。
  • 将此试剂盒用于所有长模板应用中。
获得高产量的目的片段。
  • 性价比高。
使用方便的PCR级dNTP预混溶液。
包裝
1个试剂盒包含6个组分
品質
每批都用人类基因组DNA,以及9kb、12kb和15kb片段的特异性引物进行了PCR功能测试。根据目前的质量控制程序,酶混合物已经过验证不存在任何污染活性,包括内切核酸酶或核酸外切酶和切口活性。
單位定義
体积活力:5 U/μl
準備報告
工作浓度:标准酶浓度:每50 μl反应3.5U
其他說明
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
法律資訊
本产品的使用受到美国专利及其对应的境外专利声明保护。购买本产品,即相当于依照境外的专利声明获得了一份受限制、不可转让的使用许可,即将此等数量的产品用于购买者′内部的研究用途。购买者无权使用任何其他专利权利要求,无权执行任何专利保护的方法,无权进行任何形式的商业服务,包括但不限于以收费或其他商业考虑的形式对购买者′s的活动结果进行报道,该产品没有明示或暗示地以禁止反言或其他任何方式,授予过任何知识产权许可。本产品仅适合于研究用途。Roche专利权利声明下的人类和兽医诊断用途需要Roche公司的单独许可。有关购买许可证的更多信息,请联系美国加利福尼亚州福斯特市林肯中心大道850号(94404)Applied Biosystems的许可主任。
Expand is a trademark of Roche
仅试剂盒组分
产品编号
说明
  • Expand Long Range Enzyme Mix
  • Expand Long Range Buffer with 12.5 mM MgCl2 5x concentrated
  • Expand Long Range Buffer without MgCl2 5x concentrated
  • MgCl2 Stock Solution 25 mM
  • DMSO 100%
  • PCR Nucleotide Mix
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 3
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
203.0 °F
閃點(°C)
95 °C
访问文档库
Kwan-Wood G Lam et al.
Clinical chemistry, 58(10), 1467-1475 (2012-08-17)
A genomewide genetic and mutational profile of a fetus was recently determined via deep sequencing of maternal plasma DNA. This technology could have important applications for noninvasive prenatal diagnosis (NIPD) of many monogenic diseases. Relative haplotype dosage (RHDO) analysis, a
Jessica M Koczan et al.
Applied and environmental microbiology, 77(19), 7031-7039 (2011-08-09)
Biofilm formation plays a critical role in the pathogenesis of Erwinia amylovora and the systemic invasion of plant hosts. The functional role of the exopolysaccharides amylovoran and levan in pathogenesis and biofilm formation has been evaluated. However, the role of
Dali Huang et al.
Genes, chromosomes & cancer, 49(9), 810-818 (2010-07-08)
Chondroid lipoma, a rare benign adipose tissue tumor, may histologically resemble myxoid liposarcoma or extraskeletal myxoid chondrosarcoma, but is genetically distinct. In this study, an identical reciprocal translocation, t(11;16)(q13;p13), was identified in three chondroid lipomas, a finding consistent with previously