一般描述
凋亡的标志是DNA的降解,而这在早期是对核小体间DNA连接体区域是有选择性的。DNA的切割可能会产生双链和单链的DNA断裂(切口)。两种类型的断裂都可在酶促反应中利用修饰的核苷酸(如生物素-dUTP、DIG-dUTP、荧光素-dUTP)的游离3′-OH端标记而被检测到。这些酶末端转脱氧核苷酰酶(TdT)可催化脱氧核糖核苷酸的模板非依赖性聚合至单链及双链DNA的 3′-末端。这种方法也被称之为TUNEL(TdT-介导的 dUTP-X 缺口 末端标记)。或者,游离的3′-OH基团可能通过一种称为切口翻译的模板依赖机制而利用DNA聚合酶被标记。然而,TUNEL法被视为更为敏感且快速的。
特异性
应用
特点和优势
- 灵敏:使用荧光素-dUTP进行的直接标记过程可降低背景标记
- 快速:荧光素-dUTP的使用使得能够在TUNEL反应后直接对样本进行分析
- 便捷:无需二级检测系统
- 准确:在分子水平(DNA链断裂)进行凋亡识别并对处在凋亡极早期的细胞进行识别
包装
制备说明
充分混合以平衡组分。
其他说明
仅试剂盒组分
- Enzyme Solution (TdT)
- Label Solution (fluorescein-dUTP)
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B Inhalation
储存分类代码
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
闪点(°F)
does not flash
闪点(°C)
does not flash
其他客户在看
商品
细胞凋亡测定使用膜联蛋白V、Caspase和TUNEL DNA片段化检测法检测程序性细胞死亡。
Cellular apoptosis assays to detect programmed cell death using Annexin V, Caspase and TUNEL DNA fragmentation assays.
Cellular apoptosis assays to detect programmed cell death using Annexin V, Caspase and TUNEL DNA fragmentation assays.
Cellular apoptosis assays to detect programmed cell death using Annexin V, Caspase and TUNEL DNA fragmentation assays.
实验方案
In Situ Cell Death Detection Kit, Fluorescein Protocol & Troubleshooting